Key Documents
SAB1411501
Sigma-Aldrich
Anti-MYST1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ14040, KAT8, MOF, hMOF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 53.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYST1(84148)
Opis ogólny
The MYST family of histone acetyltransferases, which includes MYST1, is named for the founding members MOZ (MYST3; MIM 601408), yeast YBF2 and SAS2, and TIP60 (HTATIP; MIM 601409). All members of this family contain a MYST region of about 240 amino acids with a canonical acetyl-CoA-binding site and a C2HC-type zinc finger motif. Most MYST proteins also have a chromodomain involved in protein-protein interactions and targeting transcriptional regulators to chromatin (Neal et al., 2000 [PubMed 10786633]).[supplied by OMIM
Immunogen
MYST1 (AAH37773.1, 1 a.a. ~ 467 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAQGAAAAVAAGTSGVAGEGEPGPGENAAAEGTAPSPGRVSPPTPARGEPEVTVEIGETYLCRRPDSTWHSAEVIQSRVNDQEGREEFYVHYVGFNRRLDEWVDKNRLALTKTVKDAVQKNSEKYLSELAEQPERKITRNQKRKHDEINHVQKTYAEMDPTTAALEKEHEAITKVKYVDKIHIGNYEIDAWYFSPFPEDYGKQPKLWLCEYCLKYMKYEKSYRFHLGQCQWRQPPGKEIYRKSNISVYEVDGKDHKIYCQNLCLLAKLFLDHKTLYFDVEPFVFYILTEVDRQGAHIVGYFSKEKESPDGNNVACILTLPPYQRRGYGKFLIAFSYELSKLESTVGSPEKPLSDLGKLSYRSYWSWVLLEILRDFRGTLSIKDLSQMTSITQNDIISTLQSLNMVKYWKGQHVICVTPKLVEEHLKSAQYKKPPITGGWGAAVCRGRWGSVSMWTGRSQGLLIAVT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3