Kluczowe dokumenty
SAB1411447
Sigma-Aldrich
Anti-NEK11 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ23495
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 55.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEK11(79858)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny kinaz A nigdy nie występujących w mitozie. Kodowane białko lokalizuje się w nukleolach i może funkcjonować z NEK2A w punkcie kontrolnym fazy S. Kodowane białko wydaje się odgrywać rolę w replikacji DNA i odpowiedzi na stres genotoksyczny. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu
Immunogen
NEK11 (AAH28587.1, 1 a.a. ~ 482 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MLKFQEAAKCVSGSTAISTYPKTLIARRYVLQQKLGSGSFGTVYLVSDKKAKRGEELKVLKEISVGELNPNETVQANLEAQLLSKLDHPAIVKFHASFVEQDNFCIITEYCEGRDLDDKIQEYKQAGKIFPENQIIEWFIQLLLGVDYMHERRILHRDLKSKNVFLKNNLLKIGDFGVSRLLMGSCDLATTLTGTPHYMSPEALKHQGYDTKSDIWSLACILYEMCCMNHAFAGSNFLSIVLKIVEGDTPSLPERYPKELNAIMESMLNKNPSLRPSAIEILKIPYLDEQLQNLMCRYSEMTLEDKNLDCQKEAAHIINAMQKRIHLQTLRALSEVQKMTPRERMRLRKLQAADEKARKLKKIVEEKYEENSKRMQELRSRNFQQLSVDVLHEKTHLKGMEEKEEQPEGRLSCSPQDEDEERWQGREEESDEPTLENLPESQPIPSMDLHELESIVEDATSDLGYHGDCNLISLDEYWKNDK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)