Kluczowe dokumenty
SAB1411438
Sigma-Aldrich
Anti-RPAP3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ21908, szpadel
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 71.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPAP3(79657)
Opis ogólny
Gen RPAP3 (RNA polymerase II associated protein 3) koduje białko związane z polimerazą RNA II. Kodowane białko może funkcjonować w regulacji transkrypcji i może również regulować apoptozę. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu. (dostarczone przez RefSeq). Białko składa się z domeny tetratricopeptide repeat (TPR).
Immunogen
RPAP3 (AAH56415.1, 1 a.a. ~ 631 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MTSANKAIELQLQVKQNAEELQDFMRDLENWEKDIKQKDMELRRQNGVPEENLPPIRNGNFRKKKKGKAKESSKKTREENTKNRIKSYDYEAWAKLDVDRILDELDKDDSTHESLSQESESEEDGIHVDSQKALVLKEKGNKYFKQGKYDEAIDCYTKGMDADPYNPVLPTNRASAYFRLKKFAVAESDCNLAVALNRSYTKAYSRRGAARFALQKLEEAKKDYERVLELEPNNFEATNELRKISQALASKENSYPKEADIVIKSTEGERKQIEAQQNKQQAISEKDRGNGFFKEGKYERAIECYTRGIAADGANALLPANRAMAYLKIQKYEEAEKDCTQAILLDGSYSKAFARRGTARTFLGKLNEAKQDFETVLLLEPGNKQAVTELSKIKKKPLKKVIIEETGNLIQTIDVPDSTTAAAPENNPINLANVIAATGTTSKKNSSQDDLFPTSDTPRAKVLKIEEVSDTSSLQPQASLKQDVCQSYSEKMPIEIEQKPAQFATTVLPPIPANSFQLESDFRQLKSSPDMLYQYLKQIEPSLYPKLFQKNLDPDVFNQIVKILHDFYIEKEKPLLIFEILQRLSELKRFDMAVMFMSETEKKIARALFNHIDKSGLKDSSVEELKKRYGG
Zastosowanie
Przeciwciało anty-RPAP3 wyprodukowane u królika zostało użyte w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Białko 3 związane z polimerazą RNA II (RPAP3) działa jako wzmacniacz śmierci komórkowej. Białko to może modulować szlak czynnika jądrowego-kappa B (NF-κb) w apoptozie, która jest indukowana przez chemioterapeutyki przeciwnowotworowe. Funkcjonuje jako białko wiążące Monad. Białko to reguluje apoptozę i proces składania małych nukleolarnych rybonukleopartykul.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
RPAP3 interacts with Reptin to regulate UV-induced phosphorylation of H2AX and DNA damage
Ni L, et al.
Journal of Cellular Biochemistry, 106(5), 920-928 (2009)
RPAP3 splicing variant isoform 1 interacts with PIH1D1 to compose R2TP complex for cell survival
Yoshida M, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 430(1), 320-324 (2013)
1 H, 15 N and 13 C resonance assignments of the two TPR domains from the human RPAP3 protein
Chagot M, et al.
Biomolecular NMR Assignments, 9(1), 99-102 (2015)
Molecular cloning of novel Monad binding protein containing tetratricopeptide repeat domains
Itsuki Y, et al.
Febs Letters, 582(16), 2365-2370 (2008)
RPAP3 enhances cytotoxicity of doxorubicin by impairing NF-kappa B pathway
Shimada K, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 404(4), 910-914 (2011)