Kluczowe dokumenty
SAB1411415
Sigma-Aldrich
Anti-NPHS2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PDCN, SRN1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 34.4 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPHS2(7827)
Opis ogólny
Gen ten koduje kłębuszkowe białko podocynę, które odgrywa rolę w regulacji przepuszczalności kłębuszków nerkowych i działa jako łącznik między błoną plazmatyczną a cytoszkieletem. Wady tego genu są przyczyną autosomalnego recesywnego steroidoopornego zespołu nerczycowego (SRN). SRN charakteryzuje się wystąpieniem od trzech miesięcy do pięciu lat, opornością na steroidoterapię i szybką progresją do schyłkowej niewydolności nerek. Opisano alternatywny wariant splicingu, ale jego pełna sekwencja nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NPHS2 (AAH29141.1, 1 a.a. ~ 315 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MERRARSSSRESRGRGGRTPHKENKRAKAERSGGGRGRQEAGPEPSGSGRAGTPGEPRAPAATVVDVDEVRGSGEEGTEVVALLESERPEEGTKSSGLGACEWLLVLISLLFIIMTFPFSIWFCVKVVQEYERVIIFRLGHLLPGRAKGPGLFFFLPCLDTYHKVDLRLQTLEIPFHEVALDSVTCIWGIKVERIEIKDVRLPAGLQHSLAVEAEAQRQAKVRMIAAEAEKAASESLRMAAEILSGTPAAVQLRYLHTLQSLSTEKPSTVVLPLPFDLLNCLSSPSNRTQGSLPFPSPSKPVEPLNPKKKDSPML
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)