Kluczowe dokumenty
SAB1411401
Sigma-Aldrich
Anti-XRCC2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp781P0919
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 32 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... XRCC2(7516)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek związanych z RecA/Rad51, który uczestniczy w homologicznej rekombinacji w celu utrzymania stabilności chromosomów i naprawy uszkodzeń DNA. Gen ten jest zaangażowany w naprawę dwuniciowych pęknięć DNA poprzez homologiczną rekombinację i funkcjonalnie uzupełnia chomika chińskiego irs1, mutanta z niedoborem naprawy, który wykazuje nadwrażliwość na szereg różnych czynników uszkadzających DNA. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
XRCC2 (NP_005422.1, 1 a.a. ~ 280 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MCSAFHRAESGTELLARLEGRSSLKEIEPNLFADEDSPVHGDILEFHGPEGTGKTEMLYHLTARCILPKSEGGLEVEVLFIDTDYHFDMLRLVTILEHRLSQSSEEIIKYCLGRFFLVYCSSSTHLLTLYSLESMFCSHPSLCLILDSLSAFYWIDRVNGGESVNLQESTLRKCSQCLEKLVNDYRLVLFATTQTIMQKASSSSEEPSHASRRLCDVDIDYRPYLCKAWQQLVKHRMFFSKQDDSQSSNQFSLVSRCLKSNSLKKHFFIIGESGVEFC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)