Kluczowe dokumenty
SAB1411324
Sigma-Aldrich
Anti-TAF10 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
TAF2A, TAF2H, TAFII30
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 21.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TAF10(6881)
Opis ogólny
Inicjacja transkrypcji przez polimerazę RNA II wymaga aktywności ponad 70 polipeptydów. Białkiem koordynującym te działania jest czynnik transkrypcyjny IID (TFIID), który wiąże się z promotorem rdzeniowym w celu prawidłowego pozycjonowania polimerazy, służy jako rusztowanie do montażu pozostałej części kompleksu transkrypcyjnego i działa jako kanał dla sygnałów regulacyjnych. TFIID składa się z białka wiążącego TATA (TBP) i grupy ewolucyjnie konserwowanych białek znanych jako czynniki związane z TBP lub TAF. TAF mogą uczestniczyć w podstawowej transkrypcji, służyć jako koaktywatory, funkcjonować w rozpoznawaniu promotora lub modyfikować ogólne czynniki transkrypcyjne (GTF) w celu ułatwienia montażu kompleksu i inicjacji transkrypcji. Gen ten koduje jedną z małych podjednostek TFIID, która jest związana z podzbiorem kompleksów TFIID. Badania na komórkach ludzkich i ssaczych wykazały, że podjednostka ta jest wymagana do aktywacji transkrypcji przez receptor estrogenowy, do progresji w cyklu komórkowym, a także może być wymagana do niektórych programów różnicowania komórkowego. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TAF10 (NP_006275.1, 1 a.a. ~ 218 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MSCSGSGADPEAAPASAASAPGPAPPVSAPAALPSSTAAENKASPAGTAGGPGAGAAAGGTGPLAARAGEPAERRGAAPVSAGGAAPPEGAISNGVYVLPSAANGDVKPVVSSTPLVDFLMQLEDYTPTIPDAVTGYYLNRAGFEASDPRIIRLISLAAQKFISDIANDALQHCKMKGTASGSSRSKSKDRKYTLTMEDLTPALSEYGINVKKPHYFT
Działania biochem./fizjol.
TAF10 odgrywa ważną rolę w transkrypcji poprzez wiązanie się z czynnikami związanymi z TBP (TAF). Oddziałuje z zawierającym AF-2 regionem E ludzkiego receptora estrogenowego (ER). W koniugacji z białkiem HMG-1 o wysokiej grupie ruchliwości (HMG), TAF10 ułatwia aktywację transkrypcyjną za pośrednictwem receptora estrogenowego.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J A Van Der Knaap et al.
The Biochemical journal, 345 Pt 3, 521-527 (2000-01-22)
The TATA-binding protein (TBP) plays a central role in eukaryotic transcription and forms protein complexes with TBP-associated factors (TAFs). The genes encoding TAF(II) proteins frequently map to chromosomal regions altered in human neoplasias. TAF(II)170 of B-TFIID is a member of
X Jacq et al.
Cell, 79(1), 107-117 (1994-10-07)
We showed previously that coactivators mediating stimulation by different activators were associated with the TATA-binding protein (TBP) in distinct TFIID complexes. We have characterized a human TBP-associated factor (TAF), hTAFII30, associated with a subset of TFIID complexes. hTAFII30 interacts with
C S Verrier et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 11(8), 1009-1019 (1997-07-01)
The estrogen receptor (ER) belongs to a family of ligand-inducible nuclear receptors that exert their effects by binding to cis-acting DNA elements in the regulatory region of target genes. The detailed mechanisms by which ER interacts with the estrogen response