Kluczowe dokumenty
SAB1411323
Sigma-Aldrich
Anti-TAF6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp781E21155, MGC:8964, TAF2E, TAFII70, TAFII80, TAFII85
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 72.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TAF6(6878)
Opis ogólny
Inicjacja transkrypcji przez polimerazę RNA II wymaga aktywności ponad 70 polipeptydów. Białkiem koordynującym te działania jest czynnik transkrypcyjny IID (TFIID), który wiąże się z promotorem rdzeniowym w celu prawidłowego pozycjonowania polimerazy, służy jako rusztowanie do montażu pozostałej części kompleksu transkrypcyjnego i działa jako kanał dla sygnałów regulacyjnych. TFIID składa się z białka wiążącego TATA (TBP) i grupy ewolucyjnie konserwowanych białek znanych jako czynniki związane z TBP lub TAF. TAF mogą uczestniczyć w podstawowej transkrypcji, służyć jako koaktywatory, funkcjonować w rozpoznawaniu promotora lub modyfikować ogólne czynniki transkrypcyjne (GTF) w celu ułatwienia montażu kompleksu i inicjacji transkrypcji. Gen ten koduje jedną z mniejszych podjednostek TFIID, która słabo wiąże się z TBP, ale silnie z TAF1, największą podjednostką TFIID. Zidentyfikowano cztery izoformy, ale kompletne transkrypty zostały określone tylko dla trzech izoform. Wykazano, że jedna z izoform wyklucza wiązanie jednej z pozostałych podjednostek TFIID, zmniejszając w ten sposób transkrypcję i inicjując sygnały wyzwalające apoptozę. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TAF6 (NP_005632.1, 1 a.a. ~ 677 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAEEKKLKLSNTVLPSESMKVVAESMGIAQIQEETCQLLTDEVSYRIKEIAQDALKFMHMGKRQKLTTSDIDYALKLKNVEPLYGFHAQEFIPFRFASGGGRELYFYEEKEVDLSDIINTPLPRVPLDVCLKAHWLSIEGCQPAIPENPPPAPKEQQKAEATEPLKSAKPGQEEDGPLKGKGQGATTADGKGKEKKAPPLLEGAPLRLKPRSIHELSVEQQLYYKEITEACVGSCEAKRAEALQSIATDPGLYQMLPRFSTFISEGVRVNVVQNNLALLIYLMRMVKALMDNPTLYLEKYVHELIPAVMTCIVSRQLCLRPDVDNHWALRDFAARLVAQICKHFSTTTNNIQSRITKTFTKSWVDEKTPWTTRYGSIAGLAELGHDVIKTLILPRLQQEGERIRSVLDGPVLSNIDRIGADHVQSLLLKHCAPVLAKLRPPPDNQDAYRAEFGSLGPLLCSQVVKARAQAALQAQQVNRTTLTITQPRPTLTLSQAPQPGPRTPGLLKVPGSIALPVQTLVSARAAAPPQPSPPPTKFIVMSSSSSAPSTQQVLSLSTSAPGSGSTTTSPVTTTVPSVQPIVKLVSTATTAPPSTAPSGPGSVQKYIVVSLPPTGEGKGGPTSHPSPVPPPASSPSPLSGSALCGGKQEAGDSPPPAPGTPKANGSQPNSGSPQPAP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)