Key Documents
SAB1411299
Sigma-Aldrich
Anti-BOLL antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 32.6 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BOLL(66037)
Opis ogólny
This gene belongs to the DAZ gene family required for germ cell development. It encodes an RNA-binding protein which is more similar to Drosophila Boule than to human proteins encoded by genes DAZ (deleted in azoospermia) or DAZL (deleted in azoospermia-like). Loss of this gene function results in the absence of sperm in semen (azoospermia). Histological studies demonstrated that the primary defect is at the meiotic G2/M transition. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
BOLL (NP_932074.1, 1 a.a. ~ 295 a.a) full-length human protein.
Sequence
METESGPQTSNQMQTDSLSPSPNPVSPVPLNNPTSAPRYGTVIPNRIFVGGIDFKTNESDLRKFFSQYGSVKEVKIVNDRAGVSKGYGFVTFETQEDAQKILQEAEKLNYKDKKLNIGPAIRKQQVGIPRSSIMPAAGTMYLTTSTGYPYTYHNGVAYFHTPEVTSVPPPWPSRSVCSSPVMVAQPIYQQPAYHYQATTQYLPGQWQWSVPQPSASSAPFLYLQPSEVIYQPVEIAQDGGCVPPPLSLMETSVPEPYSDHGVQATYHQVYAPSAITMPAPVMQPEPIKTVWSIHY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3