Kluczowe dokumenty
SAB1411292
Sigma-Aldrich
Anti-BMPR2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 115.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... BMPR2(659)
Opis ogólny
Gen ten koduje receptor białka morfogenetycznego kości (BMP) należący do rodziny transbłonowych kinaz serynowo-treoninowych. Ligandami tego receptora są BMP, które należą do nadrodziny TGF-beta. BMP są zaangażowane w endochondralne tworzenie kości i embriogenezę. Białka te przekazują swoje sygnały poprzez tworzenie heteromerycznych kompleksów dwóch różnych typów receptorów kinazy serynowej (treoninowej): receptorów typu I o masie około 50-55 kD i receptorów typu II o masie około 70-80 kD. Receptory typu II wiążą ligandy pod nieobecność receptorów typu I, ale wymagają odpowiednich receptorów typu I do sygnalizacji, podczas gdy receptory typu I wymagają odpowiednich receptorów typu II do wiązania ligandów. Mutacje w tym genie są związane z pierwotnym nadciśnieniem płucnym, zarówno rodzinnym, jak i związanym z fenfluraminą, oraz z chorobą naczyń płucnych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BMPR2 (NP_001195.2, 1 a.a. ~ 1038 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MTSSLQRPWRVPWLPWTILLVSTAAASQNQERLCAFKDPYQQDLGIGESRISHENGTILCSKGSTCYGLWEKSKGDINLVKQGCWSHIGDPQECHYEECVVTTTPPSIQNGTYRFCCCSTDLCNVNFTENFPPPDTTPLSPPHSFNRDETIIIALASVSVLAVLIVALCFGYRMLTGDRKQGLHSMNMMEAAASEPSLDLDNLKLLELIGRGRYGAVYKGSLDERPVAVKVFSFANRQNFINEKNIYRVPLMEHDNIARFIVGDERVTADGRMEYLLVMEYYPNGSLCKYLSLHTSDWVSSCRLAHSVTRGLAYLHTELPRGDHYKPAISHRDLNSRNVLVKNDGTCVISDFGLSMRLTGNRLVRPGEEDNAAISEVGTIRYMAPEVLEGAVNLRDCESALKQVDMYALGLIYWEIFMRCTDLFPGESVPEYQMAFQTEVGNHPTFEDMQVLVSREKQRPKFPEAWKENSLAVRSLKETIEDCWDQDAEARLTAQCAEERMAELMMIWERNKSVSPTVNPMSTAMQNERNLSHNRRVPKIGPYPDYSSSSYIEDSIHHTDSIVKNISSEHSMSSTPLTIGEKNRNSINYERQQAQARIPSPETSVTSLSTNTTTTNTTGLTPSTGMTTISEMPYPDETNLHTTNVAQSIGPTPVCLQLTEEDLETNKLDPKEVDKNLKESSDENLMEHSLKQFSGPDPLSSTSSSLLYPLIKLAVEATGQQDFTQTANGQACLIPDVLPTQIYPLPKQQNLPKRPTSLPLNTKNSTKEPRLKFGSKHKSNLKQVETGVAKMNTINAAEPHVVTVTMNGVAGRNHSVNSHAATTQYANGTVLSGQTTNIVTHRAQEMLQNQFIGEDTRLNINSSPDEHEPLLRREQQAGHDEGVLDRLVDRRERPLEGGRTNSNNNNSNPCSEQDVLAQGVPSTAADPGPSKPRRAQRPNSLDLSATNVLDGSSIQIGESTQDGKSGSGEKIKKRVKTPYSLKRWRPST
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)