Kluczowe dokumenty
SAB1411280
Sigma-Aldrich
Anti-PINK1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BRPK, FLJ27236, PARK6
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 62.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PINK1(65018)
Opis ogólny
Gen ten koduje kinazę białkową serynowo-treoninową, która lokalizuje się w mitochondriach. Uważa się, że chroni komórki przed dysfunkcją mitochondriów wywołaną stresem. Mutacje w tym genie powodują jedną z form autosomalnej recesywnej choroby Parkinsona o wczesnym początku. (dostarczone przez RefSeq)
Indukowana przez PTEN kinaza 1 (PINK1) jest mitochondrialną kinazą serynowo-treoninową. Białko o długości 581 aminokwasów ma docelową sekwencję mitochondrialną, domniemaną domenę transmembranową, domenę kinazową i regulującą autofosforylację domenę karboksykońcową. Kodujący go gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1p36.12.
Immunogen
PINK1 (AAH28215.1, 1 a.a. ~ 581 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAVRQALGRGLQLGRALLLRFTGKPGRAYGLGRPGPAAGCVRGERPGWAAGPGAEPRRVGLGLPNRLRFFRQSVAGLAARLQRQFVVRAWGCAGPCGRAVFLAFGLGLGLIEEKQAESRRAVSACQEIQAIFTQKSKPGPDPLDTRRLQGFRLEEYLIGQSIGKGCSAAVYEATMPTLPQNLEVTKSTGLLPGRGPGTSAPGEGQERAAGAPAFPLAIKMMWNISAGSSSEAILNTMSQELVPASRVALAGEYGAVTYRKSKRGPKQLAPHPNIIRVLRAFTSSVPLLPGALVDYPDVLPSRLHPEGLGHGRTLFLVMKNYPCTLRQYLCVNTPSPRLAAMMLLQLLEGVDHLVQQGIAHRDLKSDNILVELDPDGCPWLVIADFGCCLADESIGLQLPFSSWYVDRGGNGCLMAPEVSTARPGPRAVIDYSKADAWAVGAIAYEIFGLVNPFYGQGKAHLESRSYQEAQLPALPESVPPDVRQLVRALLQREASKRPSARVAANVLHLSLWGEHILALKNLKLDKMVGWLLQQSAATLLANRLTEKCCVETKMKMLFLANLECETLCQAALLLCSWRAAL
Działania biochem./fizjol.
Indukowana przez PTEN kinaza 1 (PINK1) odgrywa rolę w usuwaniu uszkodzonych mitochondriów z komórek. Uszkodzenie mitochondriów powoduje akumulację białka w zewnętrznej błonie mitochondrialnej, gdzie ulega ono autofosforylacji i dimeryzacji w supramolekularny kompleks białkowy. PINK1 następnie fosforyluje ubikwitynę i znakuje uszkodzone mitochondria do mitofagii. Negatywnie moduluje wzrost glejaka. Mutacje w genie PINK1 są związane z recesywną chorobą Parkinsona o wczesnym początku. Białko to ulega ekspresji w komórkach nowotworowych i odgrywa rolę w ich przetrwaniu.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruben K Dagda et al.
The Journal of biological chemistry, 284(20), 13843-13855 (2009-03-13)
Mitochondrial dysregulation is strongly implicated in Parkinson disease. Mutations in PTEN-induced kinase 1 (PINK1) are associated with familial parkinsonism and neuropsychiatric disorders. Although overexpressed PINK1 is neuroprotective, less is known about neuronal responses to loss of PINK1 function. We found
Rui Zhang et al.
Oncology reports, 37(4), 2137-2146 (2017-03-06)
PTEN-induced putative kinase 1 (PINK1) was identified initially as a gene upregulated in cancer cells which regulates cellular processes of significance in cancer cell biology, including cell survival, stress resistance and the cell cycle. However, the expression and function of
Shinsuke Fujioka et al.
Neuro-degenerative diseases, 10(1-4), 257-260 (2012-01-21)
Major progress in genetic studies of Parkinson's disease (PD) and parkinsonism has been achieved in the last two decades. We provide a brief review of the current status of PARK and non-PARK loci/genes, and discuss two new genes: eIF4G1 and
Shiori Akabane et al.
The Journal of biological chemistry, 291(31), 16162-16174 (2016-06-16)
Phosphatase and tensin homolog-induced putative kinase 1 (PINK1), a Ser/Thr kinase, and PARKIN, a ubiquitin ligase, are causal genes for autosomal recessive early-onset parkinsonism. Multiple lines of evidence indicate that PINK1 and PARKIN cooperatively control the quality of the mitochondrial
Sameer Agnihotri et al.
Cancer research, 76(16), 4708-4719 (2016-06-22)
Proliferating cancer cells are characterized by high rates of glycolysis, lactate production, and altered mitochondrial metabolism. This metabolic reprogramming provides important metabolites for proliferation of tumor cells, including glioblastoma. These biological processes, however, generate oxidative stress that must be balanced