Kluczowe dokumenty
SAB1411264
Sigma-Aldrich
Anti-SGCG antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
A4, DAGA4, DMDA, DMDA1, LGMD2C, MGC130048, SCARMD2, SCG3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 32.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SGCG(6445)
Opis ogólny
Gen ten koduje gamma-sarkoglikan, jedną z kilku transmembranowych glikoprotein sarkolemmy, które oddziałują z dystrofiną. Kompleks dystrofina-glikoproteina (DGC) obejmuje sarkolemmę i składa się z dystrofiny, syntrofiny, alfa- i beta-dystroglikanów oraz sarkoglikanów. DGC zapewnia strukturalne połączenie między cytoszkieletem podskórnym a macierzą zewnątrzkomórkową komórek mięśniowych. Defekty kodowanego białka mogą prowadzić do autosomalnej recesywnej dystrofii mięśniowej o wczesnym początku, w szczególności dystrofii mięśniowej kończyn typu 2C (LGMD2C). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SGCG (NP_000222.1, 1 a.a. ~ 291 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MVREQYTTATEGICIERPENQYVYKIGIYGWRKRCLYLFVLLLLIILVVNLALTIWILKVMWFSPAGMGHLCVTKDGLRLEGESEFLFPLYAKEIHSRVDSSLLLQSTQNVTVNARNSEGEVTGRLKVGPKMVEVQNQQFQINSNDGKPLFTVDEKEVVVGTDKLRVTGPEGALFEHSVETPLVRADPFQDLRLESPTRSLSMDAPRGVHIQAHAGKIEALSQMDILFHSSDGMLVLDAETVCLPKLVQGTWGPSGSSQSLYEICVCPDGKLYLSVAGVSTTCQEHSHICL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)