Kluczowe dokumenty
SAB1411258
Sigma-Aldrich
Anti-ZMAT3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ12296, MGC10613, PAG608, WIG-1, WIG1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 32.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZMAT3(64393)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko zawierające trzy domeny palca cynkowego i sygnał lokalizacji jądrowej. MRNA i białko tego genu są regulowane w górę przez dziki typ p53, a nadekspresja tego genu hamuje wzrost komórek nowotworowych, co sugeruje, że gen ten może odgrywać rolę w szlaku regulacji wzrostu zależnym od p53. Alternatywny splicing tego genu skutkuje dwoma wariantami transkryptu kodującymi dwie izoformy różniące się tylko jednym aminokwasem. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ZMAT3 (NP_071915.1, 1 a.a. ~ 289 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MILLQHAVLPPPKQPSPSPPMSVATRSTGTLQLPPQKPFGQEASLPLAGEEELSKGGEQDCALEELCKPLYCKLCNVTLNSAQQAQAHYQGKNHGKKLRNYYAANSCPPPARMSNVVEPAATPVVPVPPQMGSFKPGGRVILATENDYCKLCDASFSSPAVAQAHYQGKNHAKRLRLAEAQSNSFSESSELGQRRARKEGNEFKMMPNRRNMYTVQNNSAGPYFNPRSRQRIPRDLAMCVTPSGQFYCSMCNVGAGEEMEFRQHLESKQHKSKVSEQRYRNEMENLGYV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)