Kluczowe dokumenty
SAB1411201
Sigma-Aldrich
Anti-RP2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DELXp11.3, KIAA0215, TBCCD2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 39.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RP2(6102)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Locus RP2 został uznany za jedną z przyczyn barwnikowego zapalenia siatkówki sprzężonego z chromosomem X. Przewidywany produkt genu wykazuje homologię z ludzkim kofaktorem C, białkiem zaangażowanym w ostatni etap fałdowania beta-tubuliny. Postępująca degeneracja siatkówki może być zatem spowodowana akumulacją nieprawidłowo sfałdowanych izoform tubuliny specyficznych dla fotoreceptorów lub neuronów, po której następuje postępująca śmierć komórki (dostarczone przez RefSeq).
Immunogen
RP2 (AAH43348.1, 1 a.a. ~ 350 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGCFFSKRRKADKESRPENEEERPKQYSWDQREKVDPKDYMFSGLKDETVGRLPGTVAGQQFLIQDCENCNIYIFDHSATVTIDDCTNCIIFLGPVKGSVFFRNCRDCKCTLACQQFRVRDCRKLEVFLCCATQPIIESSSNIKFGCFQWYYPELAFQFKDAGLSIFNNTWSNIHDFTPVSGELNWSLLPEDAVVQDYVPIPTTEELKAVRVSTEANRSIVPISRGQRQKSSDESCLVVLFAGDYTIANARKLIDEMVGKGFFLVQTKEVSMKAEDAQRVFREKAPDFLPLLNKGPVIALEFNGDGAVEVCQLIVNEIFNGTKMFVSESKETASGDVDSFYNFADIQMGI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)