Kluczowe dokumenty
SAB1411198
Sigma-Aldrich
Anti-SAV1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SAV, WW45, WWP4
Wybierz wielkość
100 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 44.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SAV1(60485)
Opis ogólny
Białka zawierające domenę WW występują u wszystkich eukariontów i odgrywają ważną rolę w regulacji wielu różnych funkcji komórkowych, takich jak degradacja białek, transkrypcja i splicing RNA. Gen ten koduje białko, które zawiera 2 domeny WW i region zwiniętej cewki. Ulega on wszechobecnej ekspresji w dorosłych tkankach. Kodowane białko jest w 94% identyczne z białkiem myszy na poziomie aminokwasów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SAV1 (NP_068590.1, 1 a.a. ~ 383 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MLSRKKTKNEVSKPAEVQGKYVKKETSPLLRNLMPSFIRHGPTIPRRTDICLPDSSPNAFSTSGDVVSRNQSFLRTPIQRTPHEIMRRESNRLSAPSYLARSLADVPREYGSSQSFVTEVSFAVENGDSGSRYYYSDNFFDGQRKRPLGDRAHEDYRYYEYNHDLFQRMPQNQGRHASGIGRVAATSLGNLTNHGSEDLPLPPGWSVDWTMRGRKYYIDHNTNTTHWSHPLEREGLPPGWERVESSEFGTYYVDHTNKKAQYRHPCAPSVPRYDQPPPVTYQPQQTERNQSLLVPANPYHTAEIPDWLQVYARAPVKYDHILKWELFQLADLDTYQGMLKLLFMKELEQIVKMYEAYRQALLTELENRKQRQQWYAQQHGKNF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)