Kluczowe dokumenty
SAB1411184
Sigma-Aldrich
Anti-RANBP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HTF9A, MGC88701
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 22.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RANBP1(5902)
Opis ogólny
Białko wiążące Ran/TC4, RanBP1, oddziałuje specyficznie z RAN naładowanym GTP. RANBP1 koduje białko o masie 23 kD, które wiąże się z RAN skompleksowanym z GTP, ale nie z GDP. RANBP1 nie aktywuje aktywności GTPazowej RAN, ale znacznie zwiększa hydrolizę GTP przez białko aktywujące RanGTPase (RanGAP1). CDNA RANBP1 koduje 201-aminokwasowe białko, które jest w 92% podobne do swojego mysiego homologa. Zarówno w komórkach ssaków, jak i w drożdżach, RANBP1 działa jako negatywny regulator RCC1 poprzez hamowanie stymulowanego przez RCC1 uwalniania nukleotydu guaniny z RAN. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RANBP1 (CAK54587.1, 1 a.a. ~ 201 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAAAKDTHEDHDTSTENTDESNHDPQFEPIVSLPEQEIKTLEEDEEELFKMRAKLFRFASENDLPEWKERGTGDVKLLKHKEKGAIRLLMRRDKTLKICANHYITPMMELKPNAGSDRAWVWNTHADFADECPKPELLAIRFLNAENAQKFKTKFEECRKEIEEREKKAGSGKNDHAEKVAEKLEALSVKEETKEDAEEKQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chiara Mencarelli et al.
Cell reports, 24(10), 2529-2539 (2018-09-06)
Neuronal polarity in the developing cortex begins during the early stages of neural progenitor migration toward the cortical plate and culminates with the specification of the axon and dendrites. Here, we demonstrate that the Ran-dependent nucleocytoplasmic transport machinery is essential