Kluczowe dokumenty
SAB1411160
Sigma-Aldrich
Anti-CCNB1IP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C14orf18, HEI10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 31.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
HEI10 jest członkiem rodziny ligaz ubikwityny E3 i funkcjonuje w progresji cyklu komórkowego poprzez G(2)/M.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
CCNB1IP1 (NP_878269.1, 1 a.a. ~ 277 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MSLCEDMLLCNYRKCRIKLSGYAWVTACSHIFCDQHGSGEFSRSPAICPACNSTLSGKLDIVRTELSPSEEYKAMVLAGLRPEIVLDISSRALAFWTYQVHQERLYQEYNFSKAEGHLKQMEKIYTQQIQSKDVELTSMKGEVTSMKKVLEEYKKFSDISEKLMERNRQYQKLQGLYDSLRLRNITIANHEGTLEPSMIAQSGVLGFPLGNNSKFPLDNTPVRNRGDGDFQFRPFFAGSPTAPEPSFFSFVSPSRELEQQVSSRAFKVKRI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)