Kluczowe dokumenty
SAB1411150
Sigma-Aldrich
Anti-VPS18 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAA1475, PEP3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 65 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VPS18(57617)
Opis ogólny
Sortowanie białek za pośrednictwem pęcherzyków odgrywa ważną rolę w segregacji cząsteczek wewnątrzkomórkowych do różnych organelli. Badania genetyczne na drożdżach zidentyfikowały ponad 40 genów sortowania białek wakuolarnych (VPS) zaangażowanych w transport pęcherzyków do wakuoli. Gen ten koduje ludzkiego homologa białka Vps18 klasy C drożdży. Białka Vps klasy C ssaków są głównie związane z późnymi endosomami/lizosomami i podobnie jak ich drożdżowe odpowiedniki, mogą pośredniczyć w etapach transportu pęcherzyków na szlaku endosom/lizosom. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
VPS18 (AAH01513.1, 1 a.a. ~ 580 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MASILDEYENSLSRSAVLQPGCPSVGIPHSGYVNAQLEKEVPIFTKQRIDFTPSERITSLVVSSNQLCMSLGKDTLLRIDLGKANEPNHVELGRKDDAKVHKMFLDHTGSHLLIALSSTEVLYVNRNGQKVRPLARWKGQLVESVGWNKALGTESSTGPILVGTAQGHIFEAELSASEGGLFGPAPDLYFRPLYVLNEEGGPAPVCSLEAERGPDGRSFVIATTRQRLFQFIGRAAEGAEAQGFSGLFAAYTDHPPPFREFPSNLGYSELAFYTPKLRSAPRAFAWMMGDGVLYGALDCGRPDSLLSEERVWEYPEGVGPGASPPLAIVLTQFHFLLLLADRVEAVCTLTGQVVLRDHFLEKFGPLKHMVKDSSTGQLWAYTERAVFRYHVQREARDVWRTYLDMNRFDLAKEYCRERPDCLDTVLAREADFCFRQRRYLESARCYALTQSYFEEIALKFLEARQEEALAEFLQRKLASLKPAERTQATLLTTWLTELYLSRLGALQGDPEALTLYREVRNLTQFHPLPLAPLLSLSFPTHVLFTSREREREHLSSVCSLCGLWNPSSSLSEEAFSSSCL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)