Kluczowe dokumenty
SAB1411125
Sigma-Aldrich
Anti-AGTRAP antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ATRAP, MGC29646
Wybierz wielkość
100 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 16.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AGTRAP(57085)
Opis ogólny
This gene encodes a transmembrane protein localized to the plasma membrane and perinuclear vesicular structures. The gene product interacts with the angiotensin II type I receptor and negatively regulates angiotensin II signaling. Alternative splicing of this gene generates multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
AGTRAP (NP_001035284.1, 1 a.a. ~ 152 a.a) full-length human protein.
Sequence
MELPAVNLKVILLGHWLLTTWGCIVFSGSYAWANFTILALGVWAVAQRDSIDAISMFLGGLLATIFLDIVHISIFYPRVSLTDTGRFGVGMAILSLLLKPLSCCFVYHMYRERGGFLGSSQDRSAYQTIDSAEAPADPFAVPEGRSQDARGY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)