Kluczowe dokumenty
SAB1411123
Sigma-Aldrich
Anti-CIAPIN1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
2810413N20Rik, Anamorsin, DRE2, PRO0915
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 33.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CIAPIN1(57019)
Opis ogólny
CIAPIN1 jest indukowanym przez cytokiny inhibitorem apoptozy bez związku z cząsteczkami regulującymi apoptozę z rodziny BCL2 (MIM 151430) lub CASP (patrz MIM 147678). Ekspresja CIAPIN1 jest zależna od stymulacji czynnikiem wzrostu (Shibayama et al., 2004 [PubMed 14970183]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
CIAPIN1 (NP_064709.2, 1 a.a. ~ 312 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MADFGISAGQFVAVVWDKSSPVEALKGLVDKLQALTGNEGRVSVENIKQLLQSAHKESSFDIILSGLVPGSTTLHSAEILAEIARILRPGGCLFLKEPVETAVDNNSKVKTASKLCSALTLSGLVEVKELQREPLTPEEVQSVREHLGHESDNLLFVQITGKKPNFEVGSSRQLKLSITKKSSPSVKPAVDPAAAKLWTLSANDMEDDSMDLIDSDELLDPEDLKKPDPASLRAASCGEGKKRKACKNCTCGLAEELEKEKSREQMSSQPKSACGNCYLGDAFRCASCPYLGMPAFKPGEKVLLSDSNLHDA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)