Kluczowe dokumenty
SAB1411120
Sigma-Aldrich
Anti-PSMB8 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
D6S216, D6S216E, LMP7, MGC1491, PSMB5i, RING10, beta5i
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 29.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSMB8(5696)
Opis ogólny
Proteasom jest wielokatalitycznym kompleksem proteazy o wysoce uporządkowanej strukturze rdzenia 20S w kształcie pierścienia. Struktura rdzenia składa się z 4 pierścieni 28 nieidentycznych podjednostek; 2 pierścienie składają się z 7 podjednostek alfa i 2 pierścienie składają się z 7 podjednostek beta. Proteasomy są rozprowadzane w komórkach eukariotycznych w wysokim stężeniu i rozszczepiają peptydy w procesie zależnym od ATP/ubikwityny w szlaku nielizosomalnym. Istotną funkcją zmodyfikowanego proteasomu, immunoproteasomu, jest przetwarzanie peptydów MHC klasy I. Gen ten koduje członka rodziny proteasomów typu B, znanej również jako rodzina T1B, która jest podjednostką beta rdzenia 20S. Gen ten znajduje się w regionie klasy II MHC (głównego kompleksu zgodności tkankowej). Ekspresja tego genu jest indukowana przez interferon gamma, a produkt tego genu zastępuje podjednostkę katalityczną 3 (podjednostkę beta 5 proteasomu) w immunoproteasomie. Do wytworzenia dojrzałej podjednostki wymagana jest obróbka proteolityczna. Zidentyfikowano dwa alternatywne transkrypty kodujące dwie izoformy; obie izoformy są przetwarzane w celu uzyskania tej samej dojrzałej podjednostki. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PSMB8 (NP_004150.1, 1 a.a. ~ 272 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MLIGTPTPRDTTPSSWLTSSLLVEAAPLDDTTLPTPVSSGCPGLEPTEFFQSLGGDGERNVQIEMAHGTTLAFKFQHGVIAAVDSRASAGSYISALRVNKVIEINPYLLGTMSGCAADCQYWERLAKECRLYYLRNGERISVSAASKLLSNMMCQYRGMGLSMGSMICGWDKKGPGLYYVDEHGTRLSGNMFSTGSGNTYAYGVMDSGYRPNLSPEEAYDLGRRAIAYATHRDSYSGVNMYHMKEDGWVKVESTDVSDLLHQYREANQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)