Kluczowe dokumenty
SAB1411097
Sigma-Aldrich
Anti-PCDHGA5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CDH-GAMMA-A5, ME3, MGC142020, PCDH-GAMMA-A5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 88.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCDHGA5(56110)
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem klastra genów gamma protokadheryny, jednego z trzech powiązanych klastrów połączonych tandemowo na chromosomie piątym. Te klastry genów mają organizację podobną do immunoglobulin, co sugeruje, że w ich regulację i ekspresję może być zaangażowany nowy mechanizm. Klaster genów gamma obejmuje 22 geny podzielone na 3 podrodziny. Podrodzina A zawiera 12 genów, podrodzina B zawiera 7 genów i 2 pseudogeny, a bardziej odległa podrodzina C zawiera 3 geny. Po tandemowym układzie 22 dużych eksonów regionu zmiennego następuje region stały, zawierający 3 eksony wspólne dla wszystkich genów w klastrze. Każdy ekson regionu zmiennego koduje region zewnątrzkomórkowy, który obejmuje 6 ektodomen kadheryny i region transbłonowy. Eksony regionu stałego kodują wspólny region cytoplazmatyczny. Te podobne do kadheryn neuronalnych białka adhezji komórkowej najprawdopodobniej odgrywają kluczową rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu specyficznych połączeń komórka-komórka w mózgu. Alternatywny splicing został opisany dla genów klastra gamma. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PCDHGA5 (NP_114443.1, 1 a.a. ~ 813 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MASPPRGWGCGELLLPFMLLGTLCEPGSGQIRYSMPEELDKGSFVGNIAKDLGLEPQELAERGVRIVSRGRTQLFALNPRSGSLVTAGRIDREELCAQSPLCVVNFNILVENKMKIYGVEVEIIDINDNFPRFRDEELKVKVNENAAAGTRLVLPFARDADVGVNSLRSYQLSSNLHFSLDVVSGTDGQKYPELVLEQPLDREKETVHDLLLTALDGGDPVLSGTTHIRVTVLDANDNAPLFTPSEYSVSVPENIPVGTRLLMLTATDPDEGINGKLTYSFRNEEEKISETFQLDSNLGEISTLQSLDYEESRFYLMEVVAQDGGALVASAKVVVTVQDVNDNAPEVILTSLTSSISEDCLPGTVIALFSVHDGDSGENGEIACSIPRNLPFKLEKSVDNYYHLLTTRDLDREETSDYNITLTVMDHGTPPLSTESHIPLKVADVNDNPPNFPQASYSTSVTENNPRGVSIFSVTAHDPDSGDNARVTYSLAEDTFQGAPLSSYVSINSDTGVLYALRSFDYEQLRDLQLWVTASDSGNPPLSSNVSLSLFVLDQNDNTPEILYPALPTDGSTGVELAPRSAEPGYLVTKVVAVDKDSGQNAWLSYRLLKASEPGLFAVGLHTGEVRTARALLDRDALKQSLVVAVEDHGQPPLSATFTVTVAVADRIPDILADLGSIKTPIDPEDLDLTLYLVVAVAAVSCVFLAFVIVLLVLRLRRWHKSRLLQAEGSRLAGVPASHFVGVDGVRAFLQTYSHEVSLTADSRKSHLIFPQPNYADTLLSEESCEKSEPLLMSDKVDANKEERRVQVSFLFR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)