Kluczowe dokumenty
SAB1411083
Sigma-Aldrich
Anti-CENPN antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BM039, C16orf60, CENP-N, FLJ13607, FLJ22660
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 24.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CENPN(55839)
Opis ogólny
Centromer jest wyspecjalizowaną domeną chromatyny, obecną w całym cyklu komórkowym, która działa jako platforma, na której podczas mitozy zachodzi przejściowy montaż kinetochoru. Wszystkie aktywne centromery charakteryzują się obecnością długich tablic nukleosomów, w których CENPA (MIM 117139) zastępuje histon H3 (patrz MIM 601128). CENPN jest dodatkowym czynnikiem wymaganym do złożenia centromeru (Foltz et al., 2006 [PubMed 16622419]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
CENPN (NP_060925.1, 1 a.a. ~ 204 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MDETVAEFIKRTILKIPMNELTTILKAWDFLSENQLQTVNFRQRKESVVQHLIHLCEEKRASISDAALLDIIYMQFHQHQKVWDVFQMSKGPGEDVDLFDMKQFKNSFKKILQRALKNVTVSFRETEENAVWIRIAWGTQYTKPNQYKPTYVVYYSQTPYAFTSSSMLRRNTPLLGQELEATGKIYLRQEEIILDITEMKKACN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)