Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB1411043
Sigma-Aldrich
Anti-PANK4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp547M242, FLJ10782
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 86 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PANK4(55229)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny kinaz pantotenianowych. Kinaza pantotenianowa jest kluczowym enzymem regulującym biosyntezę koenzymu A (CoA) w bakteriach i komórkach ssaków. Katalizuje pierwszy zaangażowany etap w uniwersalnym szlaku biosyntezy prowadzącym do CoA i sama podlega regulacji poprzez hamowanie sprzężenia zwrotnego przez CoA. Ten członek rodziny występuje najliczniej w mięśniach, ale ulega ekspresji we wszystkich tkankach. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PANK4 (NP_060686.1, 1 a.a. ~ 773 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAECGASGSGSSGDSLDKSITLPPDEIFRNLENAKRFAIDIGGSLTKLAYYSTVQHKVAKVRSFDHSGKDTEREHEPPYEISVQEEITARLHFIKFENTYIEACLDFIKDHLVNTETKVIQATGGGAYKFKDLIEEKLRLKVDKEDVMTCLIKGCNFVLKNIPHEAFVYQKDSDPEFRFQTNHPHIFPYLLVNIGSGVSIVKVETEDRFEWVGGSSIGGGTFWGLGALLTKTKKFDELLHLASRGQHSNVDMLVRDVYGGAHQTLGLSGNLIASSFGKSATADQEFSKEDMAKSLLHMISNDIGQLACLHARLHSLDRVYFGGFFIRGHPVTMRTITYSINFFSKGEVQALFLRHEGYLGAIGAFLKGAEQDNPNQYSWGENYAGSSGLMSASPELGPAQRARSGTFDLLEMDRLERPLVDLPLLLDPPSYVPDTVDLTDDALARKYWLTCFEEALDGVVKRAVASQPDSVDAAERAEKFRQKYWNKLQTLRQQPFAYGTLTVRSLLDTREHCLNEFNFPDPYSKVKQRENGVALRCFPGVVRSLDALGWEERQLALVKGLLAGNVFDWGAKAVSAVLESDPYFGFEEAKRKLQERPWLVDSYSEWLQRLKGPPHKCALIFADNSGIDIILGVFPFVRELLLRGTEVILACNSGPALNDVTHSESLIVAERIAGMDPVVHSALQEERLLLVQTGSSSPCLDLSRLDKGLAALVRERGADLVVIEGMGRAVHTNYHAALRCESLKLAVIKNAWLAERLGGRLFSVIFKYEVPAE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)