Kluczowe dokumenty
SAB1411034
Sigma-Aldrich
Anti-PNPO antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ10535, PDXPO
Wybierz wielkość
100 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 30 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PNPO(55163)
Opis ogólny
The enzyme encoded by this gene catalyzes the terminal, rate-limiting step in the synthesis of pyridoxal 5′-phosphate, also known as vitamin B6. Vitamin B6 is a required co-factor for enzymes involved in both homocysteine metabolism and synthesis of neurotransmitters such as catecholamine. Mutations in this gene result in pyridoxamine 5′-phosphate oxidase (PNPO) deficiency, a form of neonatal epileptic encephalopathy. (provided by RefSeq)
Immunogen
PNPO (NP_060599.1, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTCWLRGVTATFGRPAEWPGYLSHLCGRSAAMDLGPMRKSYRGDREAFEETHLTSLDPVKQFAAWFEEAVQCPDIGEANAMCLATCTRDGKPSARMLLLKGFGKDGFRFFTNFESRKGKELDSNPFASLVFYWEPLNRQVRVEGPVKKLPEEEAECYFHSRPKSSQIGAVVSHQSSVIPDREYLRKKNEELEQLYQDQEVPKPKSWGGYVLYPQVMEFWQGQTNRLHDRIVFRRGLPTGDSPLGPMTHRGEEDWLYERLAP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weimin Ren et al.
Aging, 11(7), 2151-2176 (2019-04-16)
Pyridoxine 5'-phosphate oxidase (PNPO) is a converting enzyme for an active form of vitamin B6. This study aims to evaluate the biological function and the regulatory mechanism of PNPO in human breast invasive ductal carcinoma (IDC). We unveiled for the