Kluczowe dokumenty
SAB1410952
Sigma-Aldrich
Anti-COQ3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
UG0215E05, bA9819.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 41 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COQ3(51805)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ubiquinone, also known as coenzyme Q, or Q, is a critical component of the electron transport pathways of both eukaryotes and prokaryotes (Jonassen and Clarke, 2000 [PubMed 10777520]). This lipid consists of a hydrophobic isoprenoid tail and a quinone head group. The tail varies in length depending on the organism, but its purpose is to anchor coenzyme Q to the membrane. The quinone head group is responsible for the activity of coenzyme Q in the respiratory chain. The S. cerevisiae COQ3 gene encodes an O-methyltransferase required for 2 steps in the biosynthetic pathway of coenzyme Q. This enzyme methylates an early coenzyme Q intermediate, 3,4-dihydroxy-5-polyprenylbenzoic acid, as well as the final intermediate in the pathway, converting demethyl-ubiquinone to coenzyme Q. The COQ3 gene product is also capable of methylating the distinct prokaryotic early intermediate 2-hydroxy-6-polyprenyl phenol.[supplied by OMIM
Immunogen
COQ3 (AAH63463.1, 1 a.a. ~ 369 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWSGRKLGSSGGWFLRVLGPGGCNTKAARPLISSAVYVKNQLSGTLQIKPGVFNEYRTIWFKSYRTIFSCLNRIKSFRYPWARLYSTSQTTVDSGEVKTFLALAHKWWDEQGVYAPLHSMNDLRVPFIRDNLLKTIPNHQPGKPLLGMKILDVGCGGGLLTEPLGRLGASVIGIDPVDENIKTAQCHKSFDPVLDKRIEYRVCSLEEIVEETAETFDAVVASEVVEHVIDLETFLQCCCQVLKPGGSLFITTINKTQLSYALGIVFSEQIAGIVPKGTHTWEKFVSPETLESILESNGLSVQTVVGMLYNPFSGYWHWSENTSLNYAAHAVKSRVQEHPASAEFVLKGETEELQANACTNPAVHEKLKK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)