Kluczowe dokumenty
SAB1410951
Sigma-Aldrich
Anti-RP6-213H19.1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MST4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 46.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Produkt tego genu jest członkiem rodziny kinaz GCK grupy III, które są podzbiorem kinaz podobnych do Ste20. Kodowane białko zawiera amino-końcową domenę kinazy i karboksy-końcową domenę regulatorową, która pośredniczy w homodimeryzacji. Kinaza białkowa lokalizuje się w aparacie Golgiego i jest specyficznie aktywowana przez wiązanie z białkiem macierzy Golgiego GM130. Jest również rozszczepiana przez kaspazę-3 in vitro i może funkcjonować w szlaku apoptotycznym. Opisano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu tego genu, ale natura pełnej długości niektórych z tych wariantów nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RP6-213H19.1 (NP_057626.2, 1 a.a. ~ 416 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAHSPVAVQVPGMQNNIADPEELFTKLERIGKGSFGEVFKGIDNRTQQVVAIKIIDLEEAEDEIEDIQQEITVLSQCDSSYVTKYYGSYLKGSKLWIIMEYLGGGSALDLLRAGPFDEFQIATMLKEILKGLDYLHSEKKIHRDIKAANVLLSEQGDVKLADFGVAGQLTDTQIKRNTFVGTPFWMAPEVIQQSAYDSKADIWSLGITAIELAKGEPPNSDMHPMRVLFLIPKNNPPTLVGDFTKSFKEFIDACLNKDPSFRPTAKELLKHKFIVKNSKKTSYLTELIDRFKRWKAEGHSDDESDSEGSDSESTSRENNTHPEWSFTTVRKKPDPKKVQNGAEQDLVQTLSCLSMIITPAFAELKQQDENNASRNQAIEELEKSIAVAEAACPGITDKMVKKLIEKFQKCSADESP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)