Kluczowe dokumenty
SAB1410948
Sigma-Aldrich
Anti-CMPK1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CMK, CMPK, UMK, UMP-CMPK, UMPK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 26 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CMPK1(51727)
Opis ogólny
Kinaza monofosforanu urydyny (UMP)/monofosforanu cytydyny (CMP) (EC 2.7.4.4) katalizuje przeniesienie fosforylu z ATP na UMP, CMP i deoksy-CMP (dCMP), w wyniku czego powstaje ADP i odpowiedni difosforan nukleozydu. Te difosforany nukleozydów są wymagane do komórkowej syntezy kwasów nukleinowych (Liou et al., 2002 [PubMed 11912132]).[dostarczony przez OMIM
Immunogen
CMPK1 (AAH14961.1, 1 a.a. ~ 228 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MLSRCRSRLLHVLGLSFLLQTRRPILLCSPRLMKPLVFVLGPGAGKGTQCARIVEKYGYTHLSAGELLRDERKNPDSQYGELIEKYIKEGKIVPVEITISLLKREMDQTMAANAQKNKFLIDGFPRNQDNLQGWNKTMDGKADVSFVLFFDCNNEICIERCLERGKSSGRSDDNRESLEKRIQTYLQSTKPIIDLYEEMGKVKKIDASKSVDEVFDEVVQIFDKEG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)