Kluczowe dokumenty
SAB1410918
Sigma-Aldrich
Anti-PDCD2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC12347, RP8, ZMYND7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 38.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDCD2(5134)
Opis ogólny
This gene encodes a nuclear protein expressed in a variety of tissues. The rat homolog, Rp8, is transiently expressed in immature thymocytes and is thought to be involved in programmed cell death. Expression of the human gene has been shown to be repressed by BCL6, a transcriptional repressor required for lymph node germinal center development, suggesting that BCL6 regulates apoptosis by its effects on PDCD2. This gene is closely linked on chromosome 6 to the gene for TBP, the TATA binding protein. Two transcripts encoding different proteins have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
PDCD2 (NP_002589.2, 1 a.a. ~ 344 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAAGARPVELGFAESAPAWRLRSEQFPSKVGGRPAWLGAAGLPGPQALACELCGRPLSFLLQVYAPLPGRPDAFHRCIFLFCCREQPCCAGLRVFRNQLPRKNDFYSYEPPSENPPPETGESVCLQLKSGAHLCRVCGCLGPKTCSRCHKAYYCSKEHQTLDWRLGHKQACAQPDHLDHIIPDHNFLFPEFEIVIETEDEIMPEVVEKEDYSEIIGSMGEALEEELDSMAKHESREDKIFQKFKTQIALEPEQILRYGRGIAPIWISGENIPQEKDIPDCPCGAKRILEFQVMPQLLNYLKADRLGKSIDWGILAVFTCAESCSLGTGYTEEFVWKQDVTDTP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3