Kluczowe dokumenty
SAB1410890
Sigma-Aldrich
Anti-PCDH1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ53887, MGC45991, PC42, PCDH42
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCDH1(5097)
Opis ogólny
Gen ten należy do podrodziny protokadheryn w obrębie nadrodziny kadheryn. Kodowane białko jest białkiem błonowym występującym na granicach komórka-komórka. Bierze udział w adhezji komórek nerwowych, co sugeruje możliwą rolę w rozwoju neuronów. Białko zawiera region zewnątrzkomórkowy, zawierający 7 domen podobnych do kadheryny, region transbłonowy i C-końcowy region cytoplazmatyczny. Komórki wyrażające białko wykazywały aktywność agregacji komórek. W tym genie występuje alternatywny splicing. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PCDH1 (AAH51287.1, 1 a.a. ~ 345 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDSGAGGRRCPEAALLILGPPRMEHLRHSPGPGGQRLLLPSMLLALLLLLAPSPGHATRVVYKVPEEQPPNTLIGSLAADYGFPDVGHLYKLEVGAPYLRVDGKTGDIFTTETSIDREGLRECQNQLPGDPCILEFEVSITDLVQNGSPRLLEGQIEVQDINDNTPNFASPVITLAIPENTNIGSLFPIPLASDRDAGPNGVASYELQAGPEAQELFGLQVAEDQEEKQPQLIVMGNLDRERWDSYDLTIKVQDGGSPPRASSALLRVTVLDTNDNAPKFERPSYEAELSENSPIGHSVIQVKANDSDQGANAEIEYTFHQAPEVVRRLLRLDLSLFRARWTVRT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)