Kluczowe dokumenty
SAB1410877
Sigma-Aldrich
Anti-PAX4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KPD, MGC129960, MODY9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAX4(5078)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny czynników transkrypcyjnych typu paired box (PAX). Członkowie tej rodziny genów zazwyczaj zawierają sparowaną domenę pudełkową, oktapeptyd i homeodomenę typu sparowanego. Geny te odgrywają kluczową rolę podczas rozwoju płodu i wzrostu nowotworu. Sparowany gen box 4 jest zaangażowany w rozwój wysepek trzustkowych, a badania na myszach wykazały rolę tego genu w różnicowaniu komórek beta produkujących insulinę. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PAX4 (NP_006184.1, 1 a.a. ~ 343 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MNQLGGLFVNGRPLPLDTRQQIVRLAVSGMRPCDISRILKVSNGCVSKILGRYYRTGVLEPKGIGGSKPRLATPPVVARIAQLKGECPALFAWEIQRQLCAEGLCTQDKTPSVSSINRVLRALQEDQGLPCTRLRSPAVLAPAVLTPHSGSETPRGTHPGTGHRNRTIFSPSQAEALEKEFQRGQYPDSVARGKLATATSLPEDTVRVWFSNRRAKWRRQEKLKWEMQLPGASQGLTVPRVAPGIISAQQSPGSVPTAALPALEPLGPSCYQLCWATAPERCLSDTPPKACLKPCWGHLPPQPNSLDSGLLCLPCPSSHCPLASLSGSQALLWPGCPLLYGLE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)