Kluczowe dokumenty
SAB1410857
Sigma-Aldrich
Anti-ATP4B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ATP6B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 32.12 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP4B(496)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny ATPaz transportujących kationy typu P. Żołądkowa H+, K+-ATPaza jest heterodimerem składającym się z katalitycznej podjednostki alfa o wysokiej masie cząsteczkowej i mniejszej, ale silnie glikozylowanej podjednostki beta. Enzym ten jest pompą protonową, która katalizuje hydrolizę ATP połączoną z wymianą jonów H(+) i K(+) przez błonę plazmatyczną. Jest również odpowiedzialny za wydzielanie kwasu żołądkowego. Gen ten koduje podjednostkę beta żołądkowej H+, K+-ATPazy. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
ATP4B (AAH29059, 1 a.a. ~ 291 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAALQEKKTCGQRMEEFQRYCWNPDTGQMLGRTLSRWVWISLYYVAFYVVMTGLFALCLYVLMQTVDPYTPDYQDQLRSPGVTLRPDVYGEKGLEIVYNVSDNRTWADLTQTLHAFLAGYSPAAQEDSINCTSEQYFFQESFRAPNHTKFSCKFTADMLQNCSGLADPNFGFEEGKPCFIIKMNRIVKFLPSNGSAPRVDCAFLDQPRELGQPLQVKYYPPNGTFSLHYFPYYGKKAQPHYSNPLVAAKLLNIPRNAEVAIVCKVMAEHVTFNNPHDPYEGKVEFKLKIEK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)