Kluczowe dokumenty
SAB1410841
Sigma-Aldrich
Anti-ATP1B3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ATPB-3, CD298, FLJ29027
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 31.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP1B3(483)
Opis ogólny
Podjednostka Β 3 transportu ATPazy Na+/K+ (ATP1B3) jest białkiem o masie 43 kDa, kodowanym przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 3q23. Kodowane białko jest członkiem podrodziny Na+/K+ -ATPaz.
Immunogen
ATP1B3 (NP_001670.1, 1 a.a. ~ 279 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MTKNEKKSLNQSLAEWKLFIYNPTTGEFLGRTAKSWGLILLFYLVFYGFLAALFSFTMWVMLQTLNDEVPKYRDQIPSPGLMVFPKPVTALEYTFSRSDPTSYAGYIEDLKKFLKPYTLEEQKNLTVCPDGALFEQKGPVYVACQFPISLLQACSGMNDPDFGYSQGNPCILVKMNRIIGLKPEGVPRIDCVSKNEDIPNVAVYPHNGMIDLKYFPYYGKKLHVGYLQPLVAVQVSFAPNNTGKEVTVECKIDGSANLKSQDDRDKFLGRVMFKITARA
Działania biochem./fizjol.
Podjednostka Β 3 transportu ATPazy Na+/K+(ATP1B3) hamuje replikację enterowirusa 71 (EV71) poprzez zwiększenie produkcji interferonów typu I, co może stanowić potencjalny cel w leczeniu infekcji EV71. Kodowane białko jest również zaangażowane w regulację odpowiedzi immunologicznej. Badania eksperymentalne sugerują, że ATP1B3 może kontrolować ograniczenie produkcji HIV-1 i aktywację czynnika jądrowego Κ B (NF-ΚB) w sposób zależny od antygenu komórek zrębu szpiku kostnego 2 (BST-2). Podwyższoną ekspresję ATP1B3 zaobserwowano w raku okrężnicy i płuc.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genetic markers associated with early cancer-specific mortality following prostatectomy.
Liu W
Cancer, 119, 2405-2412 (2013)
ATP1B3: a virus-induced host factor against EV71 replication by up-regulating the production of type-I interferons.
Lu Y
Virology, 496, 28-34 (2016)
Identification and characterization of angiogenesis targets through proteomic profiling of endothelial cells in human cancer tissues.
Mesri M
PLoS ONE, 8 (2013)