Kluczowe dokumenty
SAB1410830
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFS1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CI-75Kd, MGC26839, PRO1304
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 79.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDUFS1(4719)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny podjednostek kompleksu I 75 kDa. Kompleks I ssaków składa się z 45 różnych podjednostek. Znajduje się w wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Białko to ma aktywność dehydrogenazy NADH i aktywność oksydoreduktazy. Przenosi elektrony z NADH do łańcucha oddechowego. Uważa się, że bezpośrednim akceptorem elektronów dla enzymu jest ubichinon. Białko to jest największą podjednostką kompleksu I i jest składnikiem fragmentu żelazowo-siarkowego (IP) enzymu. Może ono stanowić część szczeliny w miejscu aktywnym, gdzie NADH jest utleniany. Mutacje w tym genie są związane z niedoborem kompleksu I. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NDUFS1 (NP_004997.4, 1 a.a. ~ 727 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MLRIPVRKALVGLSKSPKGCVRTTATAASNLIEVFVDGQSVMVEPGTTVLQACEKVGMQIPRFCYHERLSVAGNCRMCLVEIEKAPKVVAACAMPVMKGWNILTNSEKSKKAREGVMEFLLANHPLDCPICDQGGECDLQDQSMMFGNDRSRFLEGKRAVEDKNIGPLVKTIMTRCIQCTRCIRFASEIAGVDDLGTTGRGNDMQVGTYIEKMFMSELSGNIIDICPVGALTSKPYAFTARPWETRKTESIDVMDAVGSNIVVSTRTGEVMRILPRMHEDINEEWISDKTRFAYDGLKRQRLTEPMVRNEKGLLTYTSWEDALSRVAGMLQSFQGKDVAAIAGGLVDAEALVALKDLLNRVDSDTLCTEEVFPTAGAGTDLRSNYLLNTTIAGVEEADVVLLVGTNPRFEAPLFNARIRKSWLHNDLKVALIGSPVDLTYTYDHLGDSPKILQDIASGSHPFSQVLKEAKKPMVVLGSSALQRNDGAAILAAVSSIAQKIRMTSGVTGDWKVMNILHRIASQVAALDLGYKPGVEAIRKNPPKVLFLLGADGGCITRQDLPKDCFIIYQGHHGDVGAPIADVILPGAAYTEKSATYVNTEGRAQQTKVAVTPPGLAREDWKIIRALSEIAGMTLPYDTLDQVRNRLEEVSPNLVRYDDIEGANYFQQANELSKLVNQQLLADPLVPPQLTIKDFYMTDSISRASQTMAKCVKAVTEGAQAVEEPSIC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)