Kluczowe dokumenty
SAB1410764
Sigma-Aldrich
Anti-SH2D1A antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DSHP, EBVS, FLJ18687, FLJ92177, IMD5, LYP, MTCP1, SAP, XLP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 14.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SH2D1A(4068)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które odgrywa główną rolę w dwukierunkowej stymulacji komórek T i B. Białko to zawiera domenę SH2 i krótki ogon. Wiąże się z cząsteczką aktywującą limfocyty sygnalizacyjne, działając w ten sposób jako inhibitor tego białka przezbłonowego poprzez blokowanie rekrutacji cząsteczki SHP-2 zawierającej domenę SH2 do miejsca dokowania. Białko to może również wiązać się z innymi pokrewnymi cząsteczkami powierzchniowymi, które ulegają ekspresji na aktywowanych komórkach T, B i NK, modyfikując w ten sposób szlaki transdukcji sygnału w tych komórkach. Mutacje w tym genie powodują zespół limfoproliferacyjny sprzężony z chromosomem X typu 1 lub chorobę Duncana, rzadki niedobór odporności charakteryzujący się skrajną podatnością na zakażenie wirusem Epsteina-Barr, z objawami obejmującymi ciężką mononukleozę i chłoniaka złośliwego. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SH2D1A (NP_002342.1, 1 a.a. ~ 128 a.a.) białko ludzkie pełnej długości.
Sekwencja
MDAVAVYHGKISRETGEKLLLATGLDGSYLLRDSESVPGVYCLCVLYHGYIYTYRVSQTETGSWSAETAPGVHKRYFRKIKNLISAFQKPDQGIVIPLQYPVEKKSSARSTQGTTGIREDPDVCLKAP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)