Kluczowe dokumenty
SAB1410760
Sigma-Aldrich
Anti-LMO2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
RBTN2, RBTNL1, RHOM2, TTG2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 18.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMO2(4005)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
LMO2 koduje bogate w cysteinę białko o dwóch domenach LIM, które jest wymagane do erytropoezy woreczka żółtkowego. Białko LMO2 odgrywa centralną i kluczową rolę w rozwoju układu krwiotwórczego i jest wysoce konserwatywne. Miejsce startu transkrypcji LMO2 znajduje się około 25 kb poniżej klastra translokacji komórek T 11p13 (11p13 ttc), gdzie występuje szereg translokacji specyficznych dla ostrej białaczki limfoblastycznej komórek T. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy
Immunogen
LMO2 (NP_005565.1, 1 a.a. ~ 158 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MSSAIERKSLDPSEEPVDEVLQIPPSLLTCGGCQQNIGDRYFLKAIDQYWHEDCLSCDLCGCRLGEVGRRLYKLGRKLCRRDYLRLFGQDGLCASCDKRIRAYEMTMRVKDKVYHLECFKCAACQKHFCVGDRYLLINSDIVCEQDIYEWTKINGMI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)