Merck
SAB1410731
Sigma-Aldrich
Anti-KISS1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KiSS-1, METASTIN, MGC39258
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 14.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... KISS1(3814)
Opis ogólny
This gene is a metastasis suppressor gene that suppresses metastases of melanomas and breast carcinomas without affecting tumorigenicity. The encoded protein may function to inhibit chemotaxis and invasion, attenuating metastasis in malignant melanomas. Studies suggest a putative role in the regulation of events downstream of cell-matrix adhesion, perhaps involving cytoskeletal reorganization. A polymorphism in the terminal exon of this mRNA results in two protein isoforms. An adenosine present at the polymorphic site represents the third position in a stop codon. When the adenosine is absent, a downstream stop codon is utilized and the encoded protein extends for an additional seven amino acid residues. (provided by RefSeq)
Immunogen
KISS1 (NP_002247.3, 1 a.a. ~ 138 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNSLVSWQLLLFLCATHFGEPLEKVASVGNSRPTGQQLESLGLLAPGEQSLPCTERKPAATARLSRRGTSLSPPPESSGSPQQPGLSAPHSRQIPAPQGAVLVQREKDLPNYNWNSFGLRFGKREAAPGNHGRSAGRG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3