Kluczowe dokumenty
SAB1410683
Sigma-Aldrich
Anti-IDH3B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ11043, H-IDHB, MGC903
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 42.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IDH3B(3420)
Opis ogólny
Dehydrogenazy izocytrynianowe katalizują oksydacyjną dekarboksylację izocytrynianu do 2-oksoglutaranu. Enzymy te należą do dwóch różnych podklas, z których jedna wykorzystuje NAD(+) jako akceptor elektronów, a druga NADP(+). Zgłoszono pięć dehydrogenaz izocytrynianowych: trzy dehydrogenazy izocytrynianowe zależne od NAD(+), które lokalizują się w macierzy mitochondrialnej, oraz dwie dehydrogenazy izocytrynianowe zależne od NADP(+), z których jedna jest mitochondrialna, a druga głównie cytozolowa. NAD(+)-zależne dehydrogenazy izocytrynianowe katalizują allosterycznie regulowany etap ograniczający szybkość cyklu kwasu trikarboksylowego. Każdy izozym jest heterotetramerem, który składa się z dwóch podjednostek alfa, jednej podjednostki beta i jednej podjednostki gamma. Białko kodowane przez ten gen jest podjednostką beta jednego izozymu dehydrogenazy izocytrynianowej zależnej od NAD(+). Dla tego genu opisano trzy alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IDH3B (NP_008830.2, 1 a.a. ~ 385 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAALSGVRWLTRALVSAGNPGAWRGLSTSAAAHAASRSQAEDVRVEGSFPVTMLPGDGVGPELMHAVKEVFKAAAVPVEFQEHHLSEVQNMASEEKLEQVLSSMKENKVAIIGKIHTPMEYKGELASYDMRLRRKLDLFANVVHVKSLPGYMTRHNNLDLVIIREQTEGEYSSLEHESARGVIECLKIVTRAKSQRIAKFAFDYATKKGRGKVTAVHKANIMKLGDGLFLQCCEEVAELYPKIKFETMIIDNCCMQLVQNPYQFDVLVMPNLYGNIIDNLAAGLVGGAGVVPGESYSAEYAVFETGARHPFAQAVGRNIANPTAMLLSASNMLRHLNLEYHSSMIADAVKKVIKVGKVRTRDMGGYSTTTDFIKSVIGHLQTKGS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)