Kluczowe dokumenty
SAB1410643
Sigma-Aldrich
Anti-HNMT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HMT, HNMT-S1, HNMT-S2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 33.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNMT(3176)
Opis ogólny
U ssaków histamina jest metabolizowana na dwóch głównych szlakach: N(tau)-metylacja przez N-metylotransferazę histaminy i oksydacyjna deaminacja przez oksydazę diaminową. Gen ten koduje pierwszy enzym, który znajduje się w cytozolu i wykorzystuje S-adenozylo-L-metioninę jako donor metylu. W mózgu ssaków aktywność neuroprzekaźnikowa histaminy jest kontrolowana przez N(tau)-metylację, ponieważ oksydaza diaminowa nie występuje w ośrodkowym układzie nerwowym. Powszechny polimorfizm genetyczny wpływa na poziom aktywności tego produktu genu w czerwonych krwinkach. Dla tego genu znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, które kodują różne białka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HNMT (AAH20677.1, 1 a.a. ~ 292 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MASSMRSLFSDHGKYVESFRRFLNHSTEHQCMQEFMDKKLPGIIGRIGDTKSEIKILSIGGGAGEIDLQILSKVQAQYPGVCINNEVVEPSAEQIAKYKELVAKTSNLENVKFAWHKETSSEYQSRMLEKKELQKWDFIHMIQMLYYVKDIPATLKFFHSLLGTNAKMLIIVVSGSSGWDKLWKKYGSRFPQDDLCQYITSDDLTQMLDNLGLKYECYDLLSTMDISDCFIDGDENGDLLWDFLTETCNFNATAPPDLRAELGKDLQEPEFSAKKEGKVLFNNTLSFIVIEA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)