Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1410621
Sigma-Aldrich
Anti-ANXA5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ANX5, ENX2, PP4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.9 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANXA5(308)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny aneksyny zależnych od wapnia białek wiążących fosfolipidy, z których niektóre są zaangażowane w zdarzenia związane z błoną wzdłuż szlaków egzocytotycznych i endocytotycznych. Aneksyna 5 jest białkiem hamującym fosfolipazę A2 i kinazę białkową C o aktywności kanału wapniowego i potencjalnej roli w transdukcji sygnału komórkowego, zapaleniu, wzroście i różnicowaniu. Aneksyna 5 została również opisana jako łożyskowe białko przeciwzakrzepowe I, naczyniowy antykoagulant alfa, endoneksyna II, lipokortyna V, białko łożyskowe 4 i kotwica CII. Gen obejmuje 29 kb zawierający 13 eksonów i koduje pojedynczy transkrypt o masie około 1,6 kb oraz produkt białkowy o masie cząsteczkowej około 35 kDa (dostarczony przez RefSeq).
Immunogen
ANXA5 (NP_001145.1, 1 a.a. ~ 320 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAQVLRGTVTDFPGFDERADAETLRKAMKGLGTDEESILTLLTSRSNAQRQEISAAFKTLFGRDLLDDLKSELTGKFEKLIVALMKPSRLYDAYELKHALKGAGTNEKVLTEIIASRTPEELRAIKQVYEEEYGSSLEDDVVGDTSGYYQRMLVVLLQANRDPDAGIDEAQVEQDAQALFQAGELKWGTDEEKFITIFGTRSVSHLRKVFDKYMTISGFQIEETIDRETSGNLEQLLLAVVKSIRSIPAYLAETLYYAMKGAGTDDHTLIRVMVSRSEIDLFNIRKEFRKNFATSLYSMIKGDTSGDYKKALLLLCGEDD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)