Kluczowe dokumenty
SAB1410595
Sigma-Aldrich
Anti-BRF1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BRF, FLJ42674, FLJ43034, GTF3B, MGC105048, TAF3B2, TAF3C, TAFIII90, TF3B90
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 51.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BRF1(2972)
Opis ogólny
Gen ten koduje jedną z trzech podjednostek kompleksu czynnika transkrypcyjnego polimerazy RNA III. Kompleks ten odgrywa centralną rolę w inicjacji transkrypcji przez polimerazę RNA III na genach kodujących tRNA, 5S rRNA i inne małe strukturalne RNA. Produkt genu należy do rodziny TF2B. Zidentyfikowano dwa alternatywnie splicowane warianty kodujące różne izoformy, które funkcjonują w różnych promotorach transkrybowanych przez polimerazę RNA III. Możliwe są inne warianty transkryptu, ale ich pełna długość nie została w pełni scharakteryzowana. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BRF1 (NP_663718.1, 1 a.a. ~ 473 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MTALRLLQRMKRDWMHTGRRPSGLCGAALLVAARMHDFRRTVKEVISVVKVCESTLRKRLTEFEDTPTSQLTIDEFMKIDLEEECDPPSYTAGQRKLRMKQLEQVLSKKLEEVEGEISSYQDAIEIELENSRPKAKGGLASLAKDGSTEDTASSLCGEEDTEDEELEAAASHLNKDLYRELLGGAPGSSEAAGSPEWGGRPPALGSLLDPLPTAASLGISDSIRECISSQSSDPKDASGDGELDLSGIDDLEIDRYILNESEARVKAELWMRENAEYLREQREKEARIAKEKELGIYKEHKPKKSCKRREPIQASTAREAIEKMLEQKKISSKINYSVLRGLSSAGGGSPHREDAQPEHSASARKLSRRRTPASRSGADPVTSVGKRLRPLVSTQPAKKVATGEALLPSSPTLGAEPARPQAVLVESGPVSYHADEEADEEEPDEEDGEPCVSALQMMGSNDYGCDGDEDDGY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)