Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1410568
Sigma-Aldrich
Anti-GRB7 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 59.7 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRB7(2886)
Opis ogólny
Produkt tego genu należy do małej rodziny białek adapterowych, o których wiadomo, że oddziałują z wieloma receptorowymi kinazami tyrozynowymi i cząsteczkami sygnalizacyjnymi. Gen ten koduje białko wiążące receptor czynnika wzrostu, które oddziałuje z receptorem naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) i receptorami efryny. Białko to odgrywa rolę w szlaku sygnałowym integryny i migracji komórek poprzez wiązanie z ogniskową kinazą adhezyjną (FAK). Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy, chociaż do tej pory określono pełną długość tylko dwóch wariantów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GRB7 (NP_001025173.1, 1 a.a. ~ 532 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MELDLSPPHLSSSPEDLCPAPGTPPGTPRPPDTPLPEEVKRSQPLLIPTTGRKLREEERRATSLPSIPNPFPELCSPPSQSPILGGPSSARGLLPRDASRPHVVKVYSEDGACRSVEVAAGATARHVCEMLVQRAHALSDETWGLVECHPHLALERGLEDHESVVEVQAAWPVGGDSRFVFRKNFAKYELFKSSPHSLFPEKMVSSCLDAHTGISHEDLIQNFLNAGSFPEIQGFLQLRGSGRKLWKRFFCFLRRSGLYYSTKGTSKDPRHLQYVADVNESNVYVVTQGRKLYGMPTDFGFCVKPNKLRNGHKGLRIFCSEDEQSRTCWLAAFRLFKYGVQLYKNYQQAQSRHLHPSCLGSPPLRSASDNTLVAMDFSGHAGRVIENPREALSVALEEAQAWRKKTNHRLSLPMPASGTSLSAAIHRTQLWFHGRISREESQRLIGQQGLVDGLFLVRESQRNPQGFVLSLCHLQKVKHYLILPSEEEGRLYFSMDDGQTRFTDLLQLVEFHQLNRGILPCLLRHCCTRVAL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)