Kluczowe dokumenty
SAB1410551
Sigma-Aldrich
Anti-AMT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GCE, GCST, NKH
Wybierz wielkość
100 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 31.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AMT(275)
Opis ogólny
System enzymatyczny do rozszczepiania glicyny (system rozszczepiania glicyny; EC 2.1.2.10), który jest ograniczony do mitochondriów, składa się z 4 składników białkowych: Białko P (dekarboksylaza glicyny zależna od fosforanu pirydoksalu; MIM 238300), białko H (białko zawierające kwas liponowy; MIM 238330), białko T (enzym wymagający tetrahydrofolianu) i białko L (dehydrogenaza lipoamidowa; MIM 238331). Encefalopatia glicynowa (GCE; MIM 605899) może być spowodowana defektem któregokolwiek z tych enzymów.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
AMT (AAH07546.1, 1 a.a. ~ 289 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MESLVVGDIAELRPNQGTLSLFTNEAGGILDDLIVTNTSEGHLYVVSNAGCWEKDLALMQDKVRELQNQGRDVGLEVLDNALLALQGPTAAQVLQAGVADDLRKLPFMTSAVMEVFGVSGCRVTRCGYTGEDGVEISVPVAGAVHLATAILKNPEVKLAGLAARDSLRLEAGLCLYGNDIDEHTTPVEGSLSWTLGKRRRAAMDFPGAKVIVPQLKGRVQRRRVGLMCEGAPMRAHSPILNMEGTKIGTVTSGCPSPSLKKNVAMGYVPCEYSRPGTMLLVELPSGPCF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)