Kluczowe dokumenty
SAB1410541
Sigma-Aldrich
Anti-DHDH antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HUM2DD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DHDH(27294)
Opis ogólny
Gen ten koduje enzym należący do rodziny dehydrogenaz dihydrodiolowych, które występują w wielu formach w tkankach ssaków i są zaangażowane w metabolizm ksenobiotyków i cukrów. Enzymy te katalizują związane z NADP1 utlenianie transdihydrodioli węglowodorów aromatycznych do odpowiednich katecholi. Enzym ten jest dimeryczną dehydrogenazą dihydrodiolową i różni się od monomerycznych dehydrogenaz dihydrodiolowych wysoką specyficznością substratową dla trans-dihydrodioli węglowodorów aromatycznych w kierunku utleniającym. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DHDH (NP_055290.1, 1 a.a. ~ 334 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MALRWGIVSVGLISSDFTAVLQTLPRSEHQVVAVAARDLSRAKEFAQKHDIPKAYGSYEELAKDPSVEVAYIGTQHPQHKAAVMLCLAAGKAVLCEKPTGVNAAEVREMVAEARSRALFLMEAIWTRFFPASEALRSVLAQGTLGDLRVARAEFGKNLIHVPRAVDRAQAGGALLDIGIYCVQFTSMVFGGQKPEKISVVGRRHETGVDDTVTVLLQYPGEVHGSFTCSITVQLSNTASVSGTKGMVQLLNPCWCPTELVVKGEHKEFPLPPVPKDCNFDNGAGMSYEAKHVWECLRKGMKESPVIPLSESELLADILEEVRKAIGVTFPQDKR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)