Kluczowe dokumenty
SAB1410530
Sigma-Aldrich
Anti-PPA2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ20459, HSPC124, MGC49850, SID6-306
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPA2(27068)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest zlokalizowane w mitochondrium, jest wysoce podobne do członków rodziny pirofosfatazy nieorganicznej (PPazy) i zawiera sekwencję sygnaturową niezbędną do aktywności katalitycznej PPazy. PPazy katalizują hydrolizę pirofosforanu do fosforanu nieorganicznego, co jest ważne dla metabolizmu fosforanów w komórkach. Scharakteryzowano alternatywne warianty transkrypcyjne, kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PPA2 (NP_789845.1, 1 a.a. ~ 334 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSALLRLLRTGAPAAACLRLGTSAGTGSRRAMALYHTEERGQPCSQNYRLFFKNVTGHYISPFHDIPLKVNSKEENGIPMKKARNDEYENLFNMIVEIPRWTNAKMEIATKEPMNPIKQYVKDGKLRYVANIFPYKGYIWNYGTLPQTWEDPHEKDKSTNCFGDNDPIDVCEIGSKILSCGEVIHVKILGILALIDEGETDWKLIAINANDPEASKFHDIDDVKKFKPGYLEATLNWFRLYKVPDGKPENQFAFNGEFKNKAFALEVIKSTHQCWKALLMKKCNGGAINCTNVQISDSPFRCTQEEARSLVESVSSSPNKESNEEEQVWHFLGK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)