Kluczowe dokumenty
SAB1410518
Sigma-Aldrich
Anti-NR6A1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GCNF, GCNF1, NR61, RTR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 53.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NR6A1(2649)
Opis ogólny
This gene encodes an orphan nuclear receptor which is a member of the nuclear hormone receptor family. Its expression pattern suggests that it may be involved in neurogenesis and germ cell development. The protein can homodimerize and bind DNA, but in vivo targets have not been identified. The gene expresses at least alternatively spliced transcript variants. (provided by RefSeq)
Immunogen
NR6A1 (NP_001480.3, 1 a.a. ~ 475 a.a) full-length human protein.
Sequence
MERDEPPPSGGGGGGGSAGFLEPPAALPPPPRNGFCQDELAELDPGTNDRAEQRTCLICGDRATGLHYGIISCEGCKGFFKRSICNKRVYRCSRDKNCVMSRKQRNRCQYCRLLKCLQMGMNRKAIREDGMPGGRNKSIGPVQISEEEIERIMSGQEFEEEANHWSNHGDSDHSSPGNRASESNQPSPGSTLSSRSVELNGFMAFREQYMGMSVPPHYQYIPHLFSYSGHSPLLPQQARSLDPQSYSLIHQLLSAEDLEPLGTPMLIEDGYAVTQAELFALLCRLADELLFRQIAWIKKLPFFCELSIKDYTCLLSSTWQELILLSSLTVYSKQIFGELADVTAKYSPSDEELHRFSDEGMEVIERLIYLYHKFHQLKVSNEEYACMKAINFLNQDIRGLTSASQLEQLNKRYWYICQDFTEYKYTHQPNRFPDLMMCLPEIRYIAGKMVNVPLEQLPLLFKVVLHSCKTSVGKE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)