Kluczowe dokumenty
SAB1410513
Sigma-Aldrich
Anti-GC antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DBP/GC, VDBG, VDBP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 52.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GC(2638)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny genów albuminy. Jest to wielofunkcyjne białko występujące w osoczu, płynie puchlinowym, płynie mózgowo-rdzeniowym i na powierzchni wielu typów komórek. Wiąże się z witaminą D i jej metabolitami w osoczu i transportuje je do tkanek docelowych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GC (AAH57228.1, 1 a.a. ~ 474 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MKRVLVLLLAVAFGHALERGRDYEKNKVCKEFSHLGKEDFTSLSLVLYSRKFPSGTFEQVSQLVKEVVSLTEACCAEGADPDCYDTRTSALSAKSCESNSPFPVHPGTAECCTKEGLERKLCMAALKHQPQEFPTYVEPTNDEICEAFRKDPKEYANQFMWEYSTNYGQAPLSLLVSYTKSYLSMVGSCCTSASPTVCFLKERLQLKHLSLLTTLSNRVCSQYAAYGEKKSRLSNLIKLAQKVPTADLEDVLPLAEDITNILSKCCESASEDCMAKELPEHTVKLCDNLSTKNSKFEDCCQEKTAMDVFVCTYFMPAAQLPELPDVELPTNKDVCDPGNTKVMDKYTFELSRRTHLPEVFLSKVLEPTLKSLGECCDVEDSTTCFNAKGPLLKKELSSFIDKGQELCADYSENTFTEYKKKLAERLKAKLPDATPTELAKLVNKRSDFASNCCSINSPPLYCDSEIDAELKNIL
Działania biochem./fizjol.
GC (Group-specific component) jest głównym białkiem wiążącym witaminę D w osoczu. Jest ono związane z kilkoma funkcjami fizjologicznymi, w tym transportem i magazynowaniem witaminy D, akumulacją zewnątrzkomórkowej G-aktyny, wzrostem aktywności chemotaktycznej C5a dla neutrofili podczas zapalenia i aktywacji makrofagów. Wywiera również kontrolowane przez cząsteczki cukru działanie plejotropowe podczas aktywacji makrofagów, aktywność antyangiogenną i aktywność przeciwnowotworową.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F Yang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 82(23), 7994-7998 (1985-12-01)
The group-specific component (Gc) is the major vitamin D-binding protein in plasma. The gene encoding Gc is linked, on human chromosome 4, to the albumin and alpha-fetoprotein genes. These two genes previously were shown to have evolved from a smaller
Hideko Nagasawa et al.
Anticancer research, 25(6A), 3689-3695 (2005-11-24)
The Gc protein (human group-specific component (Gc), a vitamin D-binding protein or Gc globulin), has important physiological functions that include involvement in vitamin D transport and storage, scavenging of extracellular G-actin, enhancement of the chemotactic activity of C5a for neutrophils