Kluczowe dokumenty
SAB1410487
Sigma-Aldrich
Anti-GAMT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PIG2, TP53I2
Wybierz wielkość
100 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 26.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAMT(2593)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest metylotransferazą, która przekształca guanidooctan w kreatynę, wykorzystując S-adenozylometioninę jako donor metylu. Defekty tego genu zostały powiązane z zespołami neurologicznymi i hipotonią mięśniową, prawdopodobnie z powodu niedoboru kreatyny i akumulacji guanidynooctanu w mózgu osób dotkniętych chorobą. Dla tego genu opisano dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GAMT (NP_000147.1, 1 a.a. ~ 236 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MSAPSATPIFAPGENCSPAWGAAPAAYDAADTHLRILGKPVMERWETPYMHALAAASSKGGRVLEVGFGMAIAASKVQEAPIDEHWIIECNDGVFQRLRDWAPRQTHKVIPLKGLWEDVAPTLPDGHFDGILYDTYPLSEETWHTHQFNFIKNHAFRLLKPGGVLTYCNLTSWGELMKSKYSDITIMFEETQVPALLEAGFRRENIRTEVMALVPPADCRYYAFPQMITPLVTKG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)