Kluczowe dokumenty
SAB1410474
Sigma-Aldrich
Anti-RAD54B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FSBP, RDH54
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 18.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAD54B(25788)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny helikaz podobnych do DEAD. Wykazuje podobieństwo do Saccharomyces cerevisiae RAD54 i RDH54, z których oba są zaangażowane w homologiczną rekombinację i naprawę DNA. Białko to wiąże się z dwuniciowym DNA i wykazuje aktywność ATPazy w obecności DNA. Gen ten wykazuje wysoką ekspresję w jądrach i śledzionie, co sugeruje aktywną rolę w rekombinacji mejotycznej i mitotycznej. Homozygotyczne mutacje tego genu zaobserwowano w pierwotnym chłoniaku i raku okrężnicy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RAD54B (AAH33710.2, 1 a.a. ~ 158 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MLDHHPVAITVEVKQEEDIKPPPPLVLNSQQSDTLEQREEHELVHVMERSLSPSLSSVDMRMTSSPSSIPRRDDFFRHESGEHFRSLLGYDPQILQMLKEEHQIILENQKNFGLYVQEKRDGLKRRQQLEEELLRAKIEVEKLKAIRLRHDLPEYNSL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)