Kluczowe dokumenty
SAB1410445
Sigma-Aldrich
Anti-AIPL1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AIPL2, LCA4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 43.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AIPL1(23746)
Opis ogólny
Wrodzona amauroza Lebera (LCA) stanowi co najmniej 5% wszystkich dziedzicznych chorób siatkówki i jest najcięższą dziedziczną retinopatią o najwcześniejszym początku. U osób dotkniętych LCA diagnozuje się po urodzeniu lub w ciągu pierwszych kilku miesięcy życia poważne zaburzenia widzenia lub ślepotę, oczopląs oraz nieprawidłowy lub płaski elektroretinogram. Gen ekspresji fotoreceptorów/szyszynki, AIPL1, kodujący białko interakcyjne arylowo-węglowodorowe podobne do 1, został zmapowany w regionie kandydującym LCA4. Białko zawiera trzy motywy tetricopeptydowe, zgodne z transportem jądrowym lub aktywnością chaperonu. Mutacje AIPL1 mogą powodować około 20% recesywnych LCA. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
AIPL1 (NP_055151.3, 1 a.a. ~ 384 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDAALLLNVEGVKKTILHGGTGELPNFITGSRVIFHFRTMKCDEERTVIDDSRQVGQPMHIIIGNMFKLEVWEILLTSMRVHEVAEFWCDTIHTGVYPILSRSLRQMAQGKDPTEWHVHTCGLANMFAYHTLGYEDLDELQKEPQPLVFVIELLQVDAPSDYQRETWNLSNHEKMKAVPVLHGEGNRLFKLGRYEEASSKYQEAIICLRNLQTKEKPWEVQWLKLEKMINTLILNYCQCLLKKEEYYEVLEHTSDILRHHPGIVKAYYVRARAHAEVWNEAEAKADLQKVLELEPSMQKAVRRELRLLENRMAEKQEEERLRCRNMLSQGATQPPAEPPTEPPAQSSTEPPAEPPTAPSAELSAGPPAEPATEPPPSPGHSLQH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)