Kluczowe dokumenty
SAB1410425
Sigma-Aldrich
Anti-QPRT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
QPRTase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 30.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... QPRT(23475)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje kluczowy enzym w katabolizmie chinolinianu, półproduktu w szlaku dinukleotydu tryptofanowo-nikotynamidoadeninowego. Chinolinian działa jako najsilniejsza endogenna exitotoksyna dla neuronów. Podwyższony poziom chinolinatu w mózgu został powiązany z patogenezą zaburzeń neurodegeneracyjnych, takich jak padaczka, choroba Alzheimera i choroba Huntingtona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
QPRT (NP_055113.2, 1 a.a. ~ 297 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDAEGLALLLPPVTLAALVDSWLREDCPGLNYAALVSGAGPSQAALWAKSPGVLAGQPFFDAIFTQLNCQVSWFLPEGSKLVPVARVAEVRGPAHCLLLGERVALNTLARCSGIASAAAAAVEAARGAGWTGHVAGTRKTTPGFRLVEKYGLLVGGAASHRYDLGGLVMVKDNHVVAAGGVEKAVRAARQAADFALKVEVECSSLQEAVQAAEAGADLVLLDNFKPEELHPTATVLKAQFPSVAVEASGGITLDNLPQFCGPHIDVISMGMLTQAAPALDFSLKLFAKEVAPVPKIH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liwen Gao et al.
Aging, 16(1), 106-128 (2024-01-02)
Patients with chronic kidney disease (CKD) lack efficacious treatment. Jian-Pi-Yi-Shen formula (JPYSF) has demonstrated significant clinical efficacy in treating CKD for decades. However, its renoprotective mechanism has not been fully elucidated. This study aimed to determine whether JPYSF could delay